Läs mer
(4R)-3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-1-oxo-2-(2-propen-1-yl)-4-penten-1-yl]-4-(fenylmetyl)-2-oxazolidinon, TRC
Produktkod. 30389374
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30389374 100 mg
1 options
Produktkod. 30389374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH948980100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4R)-3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-1-oxo-2-(2-propen-1-yl)-4-penten-1-yl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 1005006-69-8
Molekylformel C18H21NO4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO4/c1-3-8-15(16(20)4-2)17(21)19-14(12-23-18(19)22)11-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10,14-16,20H,1-2,8,11-12H2/t14-,15-,16+/m1/s1
LEDER O[C@@H](C=C)[C@@H](CC=C)C(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O
IUPAC-namn (4R)-4-benzyl-3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-prop-2-enylpenten-4-enoyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 315.36
Formel vikt 315.1471