Läs mer
(4R)-3-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-formyloxazolidine, TRC
Produktkod. 30332034
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30332034 2 g
1 options
Produktkod. 30332034
Brand: Toronto Research Chemicals TRCB6901202G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4R)-3-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-formyloxazolidine
CAS 95715-87-0
Molekylformel C11H19NO4
Kvantitet 2 g
Synonym (4R)-4-Formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (4R)-4-Formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-Garner Aldehyde, tert-Butyl (R)-4-Formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, (+)-N-Boc-N,O-isopropylidene-D-serinal
InChI formel InChI=1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=O
IUPAC-namn tert-butyl (4R)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 229.27
Formel vikt 229.1314