Läs mer
4R-[[[4-(1-Methylethenyl)-1-cyclohexen-1-yl]methyl]sulfinyl]-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4R-(((4-(1-Methylethenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)sulfinyl)-benzene |
| CAS | 1391078-39-9 |
| Molekylformel | C16H20OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20OS/c1-13(2)15-10-8-14(9-11-15)12-18(17)16-6-4-3-5-7-16/h3-8,15H,1,9-12H2,2H3/t15-,18?/m0/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@@H]1CCC(=CC1)CS(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | [(4R)-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-yl]methylsulfinylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.39 |
| Formel vikt | 260.1235 |