Läs mer
(4R)-(+)-4-isopropyl-2-oxazolidinon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11313566
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313566 1 g 1g
11323566 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14518.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95530-58-8
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00075172
InChI-nyckel YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Synonym r-4-isopropyl-2-oxazolidinone, r-4-isopropyloxazolidin-2-one, r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4r, 4r-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem8176, r-isopropyloxazolidinone
PubChem CID 641505
IUPAC-namn (4R)-4-propan-2-yl-l,3-oxazolidin-2-on
LEDER CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Smältpunkt 70°C to 74°C
Beilstein 5376658
Kvantitet 1 g
Formel vikt 129.16
Optisk rotation +17° (c=6 in Ethanol)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.