Läs mer
(4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivning
(4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide |
| CAS | 2985481-46-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H23 N3 O5 S3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide, (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide, N-Desethyl N-Isopropyl Brinzolamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23N3O5S3/c1-9(2)15-11-8-16(5-4-6-21-3)24(19,20)13-10(11)7-12(22-13)23(14,17)18/h7,9,11,15H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,14,17,18)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | COCCCN1C[C@H](NC(C)C)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | (4R)-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-4-(propan-2-ylamino)-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide |
| Visa mer |