Läs mer
(4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-metoxipropyl)-3,4-dihydro-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazin-6-sulfonamid 1,1-dioxid, Mikromol™
Produktkod. 30464235
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30464235 4 x 25 mg
30050661 25 mg
17901576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30464235 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1300.0500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-metoxipropyl)-3,4-dihydro-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazin-6-sulfonamid 1,1-dioxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide
CAS 2985481-46-5
Analyt- eller komponentnamn (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H23 N3 O5 S3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide, (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide, N-Desethyl N-Isopropyl Brinzolamide
InChI formel InChI=1S/C13H23N3O5S3/c1-9(2)15-11-8-16(5-4-6-21-3)24(19,20)13-10(11)7-12(22-13)23(14,17)18/h7,9,11,15H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,14,17,18)/t11-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER COCCCN1C[C@H](NC(C)C)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn (4R)-2-(3-metoxipropyl)-1,1-dioxo-4-(propan-2-ylamino)-3,4-dihydrotien[3,2-e]tiazin-6-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 397.53
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 397,08 g/mol