Läs mer
(4R)-4-Phenyl-3-[(5R)-5-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-1,3-oxazolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R)-4-Phenyl-3-[(5R)-5-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 1612153-32-8 |
| Molekylformel | C20H20FNO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-[(5R)-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-(4R)-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17-18,23H,4,7-8,13H2/t17?,18-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(N1[C@H](C2=CC=CC=C2)COC1=O)CCC[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)O |
| IUPAC-namn | (R)-3-((R)-5-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl)-4-phenyloxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.38 |
| Formel vikt | 357.14 |