Läs mer
(4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimetylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-metyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-oktahydrotetracen-2-karboxamid (4-epioxytetracyklin), Mikromol™
Produktkod. 17992846
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992846 25 mg
17912786 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17992846 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0554.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimetylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-metyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-oktahydrotetracen-2-karboxamid (4-Epioxytetracyklin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Epioxytetracycline
CAS 14206-58-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Epioxytetracycline
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C22 H24 N2 O9
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Hydroxyquatrimycin, 4-epi-Oxytetracycline, [4R-(4alpha,4abeta,5beta,5abeta,6alpha,12abeta)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, Oxytetracycline Hydrochloride Impurity A, Oxytetracycline Impurity A
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14-,17+,21-,22+/m1/s1
LEDER CN(C)[C@@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
IUPAC-namn (4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxi-6-metyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotracen-2-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 460.43
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 460,1482 g/mol