missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4R-5R)-4,5-Dihydro-5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-phenyl-4-oxazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R-5R)-4,5-Dihydro-5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-phenyl-4-oxazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 139059-00-0 |
| Molekylformel | C19H19NO5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (4R-cis)-4,5-Dihydro-5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-phenyl-4-oxazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (4R,5R)-D-erythro-4,5-Dihydro-5-(4-methylsulfonylphenyl)-2-phenyl-4-oxazolecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO5S/c1-3-24-19(21)16-17(13-9-11-15(12-10-13)26(2,22)23)25-18(20-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-12,16-17H,3H2,1-2H3/t16-,17-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H]1N=C(O[C@@H]1c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | ethyl (4R,5R)-5-(4-methylsulfonylphenyl)-2-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.42 |
| Formel vikt | 373.0984 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?