Läs mer
(4R,5R)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Produktkod. 30476960
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476960 10 mg
30474419 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30476960 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32062810MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125133-96-2
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Synonym (4R-trans)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, (4R,5R)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one
IUPAC-namn (4R,5R)-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
LEDER C[C@H]1NC(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4R,5R)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9+/m1/s1
Formel vikt 177.079