Läs mer
(4R,5S)-(+)-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolidinon, 99 %
Produktkod. 10698444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10698444 5 g Glasflaska 5g
10061981 1 g Glasflaska 1g
10434765 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10698444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337630050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77943-39-6 | C10H11NR2 | 177,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77943-39-6
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.2
MDL-nummer MFCD00010845
InChI-nyckel PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
Synonym 4r,5s-+-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, 4r,5s-4-methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r,5s, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, meph-2-oxazolidinone, pubchem6871, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r-cis, 4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 4r-cis, 4alpha-methyl-5alpha-phenyl-2-oxazolidinone
PubChem CID 2733812
IUPAC-namn (4R,5S)-4-metyl-5-fenyl-1,3-oxazolidin-2-on
LEDER CC1C(OC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4R, 5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Smältpunkt 118 °C till 121 °C
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun-gul till färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation +162
Specifikt rotationsförhållande +162,00 (20,00 °C c=2,CHCL3)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 177.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.