Läs mer
4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide ((4R,6R)-Dorzolamide), Mikromol™
Beskrivning
4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide ((4R,6R)-Dorzolamide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide |
| CAS | 120279-95-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H16 N2 O4 S3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulphonamide 7,7-Dioxide, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R,6R)-, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R-trans)-, 4R,6R-Dorzolamide, Dorzolamide Related Compound A, Dorzolamide Hydrochloride Impurity A, Dorzolamide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m1/s1 |
| LEDER | CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide |
| Visa mer |