Läs mer
(4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one (Atorvastatin Lactone), Mikromol™
Beskrivning
(4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one (Atorvastatin Lactone)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one (Atorvastatin Lactone) |
| CAS | 125995-03-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one (Atorvastatin Lactone) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C33 H33 F N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. H (EP), Atorvastatin Imp. H (EP), Atorvastatin USP Related Compound H, Atorvastatin USP RC H, (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one, Atorvastatin Lactone, Atorvastatin Related Compound H, Atorvastatin Calcium Trihydrate Impurity H, Atorvastatin Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C33H33FN2O4/c1-21(2)31-30(33(39)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-27-19-26(37)20-28(38)40-27/h3-16,21,26-27,37H,17-20H2,1-2H3,(H,35,39)/t26-,27-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@@H](O)CC(=O)O5 |
| IUPAC-namn | 5-(4-fluorophenyl)-1-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-N,4-diphenyl-2-propan-2-ylpyrrole-3-carboxamide |
| Visa mer |