Läs mer
(4R,6R)-6-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R,6R)-6-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 407577-54-2 |
| Molekylformel | C13 H24 O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2,4-Dideoxy-3,5-O-(1-methylethylidene)-L-threo-Hexonic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O5/c1-12(2,3)18-11(15)7-9-6-10(8-14)17-13(4,5)16-9/h9-10,14H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@H](CO)OC(C)(C)O1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-[(4R,6R)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.327 |
| Formel vikt | 260.162 |