Läs mer
(4R,6R)-tert-butyl-6-cyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10590522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10590522 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10590522 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 357990010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4R,6R)-tert-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Namnnotering 97%
CAS 125971-94-0
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 65,0 °C till 70,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H23NO4
MDL-nummer MFCD03093958
Kvantitet 1 g
Synonym 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 2-4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate, 4r,6r-t-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r-cis-1,1-dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, pubchem5924, 3r,5r-6-cyano-3,5-isopropylidenebisoxy hexanoic acid tert-butyl ester, 4r,3r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4acetate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i kloroform
InChI-nyckel DPNRMEJBKMQHMC-GHMZBOCLSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
IUPAC-namn tert-butyl-2-[(4R,6R)-6-(cyanometyl)-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 269.34
PubChem CID 2734287
Formel vikt 269.34
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.