Läs mer
(4R,6S)-5,6-Dihydro-6-metyl-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-4-ol 7,7-dioxid, TRC
Produktkod. 30457296
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30457296 1 g
1 options
Produktkod. 30457296 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3445101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4R,6S)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxide
CAS 147128-77-6
Molekylformel C8H10O3S2
Kvantitet 1 g
Synonym (4R-cis)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxide, (4R,6S)-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methylthieno[2,3-b]thiopyran-7,7-dioxide
InChI formel InChI=1S/C8H10O3S2/c1-5-4-7(9)6-2-3-12-8(6)13(5,10)11/h2-3,5,7,9H,4H2,1H3/t5-,7+/m0/s1
LEDER O[C@@H]1[C@@H](CCC1)N=C(c2ccccc2)c3ccccc3
Molekylvikt (g/mol) 218.29