Läs mer
(4R,6S)-6-[(1E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethylethyl [(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H40FN3O6S/c1-18(2)25-23(15-14-21-16-22(38-29(6,7)37-21)17-24(34)39-28(3,4)5)26(19-10-12-20(30)13-11-19)32-27(31-25)33(8)40(9,35)36/h10-15,18,21-22H,16-17H2,1-9H3/b15-14+/t21-,22-/m1/s1 |
| Formel vikt | 577.2622 |