missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4R,6S)-rel-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R,6S)-rel-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide |
| CAS | 1533443-76-3 |
| Molekylformel | C8H11NO5S3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO5S3/c1-4-2-6(10)5-3-7(17(9,13)14)15-8(5)16(4,11)12/h3-4,6,10H,2H2,1H3,(H2,9,13,14)/t4-,6+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@@H](O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | (4R,6S)-4-hydroxy-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.37 |
| Formel vikt | 296.9799 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?