Läs mer
(4R-cis)-6-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R-cis)-6-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid tert-butyl ester |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23ClO4/c1-12(2,3)18-11(15)7-9-6-10(8-14)17-13(4,5)16-9/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-,10+/m1/s1 |
| Formel vikt | 278.1285 |