Läs mer
(4R)-N-nitroso tiazolidin-4-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R)-N-Nitroso Thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 86594-16-3 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Nitroso-4-thiazolidinecarboxylic acid (ACI), 3-Nitroso-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, N-Nitrosothiazolidine-4-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O3S/c7-4(8)3-1-10-2-6(3)5-9/h3H,1-2H2,(H,7,8) |
| LEDER | OC(=O)C1CSCN1N=O |
| IUPAC-namn | 3-nitroso-1,3-tiazolidin-4-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.17 |
| Formel vikt | 162.0099 |