Läs mer
(4R)-tert-Butyldimethylsilyl 4-((3S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-Hydroxy-10,13-dimethyl-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R)-tert-Butyldimethylsilyl 4-((3S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-Hydroxy-10,13-dimethyl-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoate |
| Analyt- eller komponentnamn | (4R)-tert-Butyldimethylsilyl 4-((3S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-Hydroxy-10,13-dimethyl-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C35 H62 O5 Si |
| InChI formel | InChI=1S/C35H62O5Si/c1-23(12-15-30(37)40-41(7,8)33(2,3)4)26-13-14-27-32-28(17-19-35(26,27)6)34(5)18-16-25(21-24(34)22-29(32)36)39-31-11-9-10-20-38-31/h23-29,31-32,36H,9-22H2,1-8H3/t23-,24?,25+,26-,27+,28+,29-,31?,32+,34+,35-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@H](CCC(=O)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC5CCCCO5 |
| IUPAC-namn | [tert-butyl(dimethyl)silyl] (4R)-4-[(3S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-3-(oxan-2-yloxy)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 590.949 |
| Visa mer |