missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4RS)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one (4-Isobutylpyrrolidin-2-one; (RS)-Pregabalin Lactam), Mikromol™
Beskrivning
(4RS)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one (4-Isobutylpyrrolidin-2-one; (RS)-Pregabalin Lactam)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone |
| CAS | 61312-87-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H15 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pregabalin Imp. A (EP), Pregabalin USP Related Compound C, Pregabalin USP RC C, 4-(2-Methylpropyl)-2-pyrrolidinone, 4-Isobutyl-2-oxopyrrolidine, 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone, Pregabalin Related Compound C, Pregabalin Impurity A as Racemate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(C)CC1CNC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-methylpropyl)pyrrolidin-2-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?