missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(4S)-1-(Methyl-d3)-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid, tert-Butyl Ester, TRC

Produktkod. 30469990
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469990 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30469990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32059710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4S)-1-(Methyl-d3)-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid','tert-Butyl Ester
CAS 1217704-07-8
Molekylformel C9H13D3N2O3
Kvantitet 10 mg
Synonym (4S)-1-(Methyl-d3)-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O3/c1-9(2,3)14-7(12)6-5-11(4)8(13)10-6/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m0/s1/i4D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1C[C@H](NC1=O)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl (4S)-2-oxo-1-(trideuteriomethyl)imidazolidine-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 203.25
Formel vikt 203.1349
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.