Läs mer
(4S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N.ClH/c1-6-4-7(2,3)8-5-6;/h6,8H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 149.0971 |