Läs mer
[(4S)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((4S)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 73991-95-4 |
| Molekylformel | C7 H10 O5 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4S)-2,2-dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.15 |
| Formel vikt | 174.0528 |