missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Amoxicillin Sodium Salt), Mikromol™

Produktkod. 30051686
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051686 25 mg
17218509 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051686 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0232.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Amoxicillin Sodium Salt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4S)-2-[([(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino)carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Amoxicillin Sodium Salt)
CAS 68728-47-2
Analyt- eller komponentnamn (4S)-2-[([(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino)carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Amoxicillin Sodium Salt)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H20 N3 O6 S . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Amoxicillin Trihydrate Imp. D (EP), Amoxicillin Imp. D (EP), Amoxicillin USP Related Compound D, Amoxicillin USP RC D, (4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt, 2-Thiazolidineacetic acid, alpha-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-4-carboxy-5,5-dimethyl-, monosodium salt (9CI), Amoxicillin Trihydrate Imp. D (EP) as Sodium Salt, Penicilloic Acids of Amoxicillin Sodium Salt, Amoxicillin Related Compound D as Sodium Salt, Amoxicillin Trihydrate Impurity D as Sodium Salt, Amoxicillin Impurity D as Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O6S.Na/c1-16(2)11(15(24)25)19-13(26-16)10(14(22)23)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;/h3-6,9-11,13,19-20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,22,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/t9-,10?,11+,13?;/m1./s1
LEDER [Na+].CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)[O-])C(NC(=O)[C@H](N)c2ccc(O)cc2)C(=O)O
IUPAC-namn sodium;(4S)-2-[[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-carboxymethyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 405.4
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 405.0971 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.