Läs mer
(4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt), Mikromol™
Beskrivning
(4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt |
| CAS | 1642559-70-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H20 N3 O5 S . Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ampicillin Sodium Imp. D (EP), Ampicillin Imp. D (EP), (4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt, Ampicillin Sodium Imp. D (EP) as Sodium Salt, Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt, Ampicillin Sodium Impurity D as Sodium Salt, Ampicillin Impurity D as Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H |
| LEDER | [Na+].CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)[O-])C(NC(=O)[C@H](N)c2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | sodium;(4S)-2-[[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-carboxymethyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylate |
| Visa mer |