Läs mer
(4S)-2-[Karboxy[(fenoxi-acetyl)amino]metyl]-5,5-dimetyltiazolidin-4-karboxylsyra (penicillésyror av fenoximetylpenicillin), Mikromol™
Beskrivning
(4S)-2-[Karboxi[(fenoxi-acetyl)amino]metyl]-5,5-dimetyltiazolidin-4-karboxylsyra (penicillonsyror av fenoximetylpenicillin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-2-[Carboxy[(phenoxy-acetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penicilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin) |
| CAS | 1049-84-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4S)-2-[Carboxy[(phenoxy-acetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penicilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H20 N2 O6 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. E (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. E (EP), (4S)-2-[Carboxy[(phenoxy-acetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Penicilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity E, Phenoxymethylpenicillin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O6S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(25-16)11(14(20)21)17-10(19)8-24-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-13,18H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)/t11?,12-,13?/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C(NC(=O)COc2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (4S)-2-[karboxy-[(2-fenoxiacetyl)amino]metyl]-5,5-dimetyl-1,3-tiazolidin-4-karboxylsyra |
| Visa mer |