Läs mer
(4S,2RS)-2-Ethylthiazolidine-4-carboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10023440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. 10023440
Brand: Thermo Scientific Acros 292880025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4S,2RS)-2-Ethylthiazolidine-4-carboxylic acid
Namnnotering 99%
CAS 205985-92-8
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 158.0°C to 162.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H11NO2S
MDL-nummer MFCD27756510
Kvantitet 2.5 g
Specifikt rotationsförhållande − 186.00 (20.00°C c=0.2,2% Na2CO3)
Specifik rotation − 186.00
Synonym 2-ethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmf and dmfo
InChI-nyckel RSZVGLFPGDKTDK-UHNVWZDZSA-N
LEDER CC[C@H]1[NH2+][C@H](CS1)C([O-])=O
IUPAC-namn 2-ethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 161.22
PubChem CID 67763027
Formel vikt 161.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (4S,2RS)-2-Ethylthiazolidine-4-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.