missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4S)-3-[(2R)-2-[(2R)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiranyl]-1-oxopropyl]-4-benzyl-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-3-[(2R)-2-[(2R)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiranyl]-1-oxopropyl]-4-benzyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 166948-47-6 |
| Molekylformel | C21H19F2NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (4S)-3-[(2R)-2-[(2R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-2-oxiranyl]-1-oxopropyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19F2NO4/c1-13(21(12-28-21)17-8-7-15(22)10-18(17)23)19(25)24-16(11-27-20(24)26)9-14-5-3-2-4-6-14/h2-8,10,13,16H,9,11-12H2,1H3/t13-,16-,21+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H](C(=O)N1[C@@H](Cc2ccccc2)COC1=O)[C@]3(CO3)c4ccc(F)cc4F |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.38 |
| Formel vikt | 387.1282 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?