missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4S)-3-[(2S,3S)-3-Hydroxy-2,4-dimethyl-1-oxo-4-penten-1-yl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-3-[(2S,3S)-3-Hydroxy-2,4-dimethyl-1-oxo-4-penten-1-yl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 226703-78-2 |
| Molekylformel | C17H21NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (4S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxy-2,4-dimethyl-1-oxo-4-pentenyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO4/c1-11(2)15(19)12(3)16(20)18-14(10-22-17(18)21)9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,19H,1,9-10H2,2-3H3/t12-,14-,15+/m0/s1 |
| LEDER | CC([C@H](O)C(=C)C)C(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| IUPAC-namn | (4R)-4-benzyl-3-[(3S)-3-hydroxy-2,4-dimethylpent-4-enoyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.35 |
| Formel vikt | 303.1471 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?