missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4S)-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| CAS | 124379-29-9 |
| Molekylformel | C16 H12 Cl2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-, (4S)-, 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-, (S)-, (4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, (4S)-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, (4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, (4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2/t11-/m0/s1 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1Cl)[C@@H]2CCC(=O)c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | (4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.1719 |
| Formel vikt | 290.0265 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?