Läs mer
(4S)-3,4-dihydro-4-hydroxy-2-(3-metoxipropyl)-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazin-6-sulfonamid 1,1-dioxid, Mikromol™
Produktkod. 17942756
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17942756 25 mg
1 options
Produktkod. 17942756 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1300.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-metoxipropyl)-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazin-6-sulfonamid 1,1-dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
CAS 154127-42-1
Analyt- eller komponentnamn (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H16 N2 O6 S3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, (S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5,8,13H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)/t8-/m1/s1
LEDER COCCCN1C[C@@H](O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn (4S)-4-hydroxy-2-(3-metoxipropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrotien[3,2-e]tiazin-6-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 356.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 356,017 g/mol