Läs mer
(4S)-4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, TRC
Produktkod. 30378201
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30378201 50 mg
1 options
Produktkod. 30378201 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43780050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4S)-4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester
CAS 105580-47-0
Molekylformel C16 H15 Cl2 N O4
Kvantitet 50 mg
Synonym (S)4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl2NO4/c1-7-11(15(20)21)13(9-5-4-6-10(17)14(9)18)12(8(2)19-7)16(22)23-3/h4-6,13,19H,1-3H3,(H,20,21)/t13-/m0/s1
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@@H]1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)O)C
IUPAC-namn (4S)-4-(2,3-dichlorophenyl)-5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 356.201
Formel vikt 355.038