Läs mer
(4S)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one ((S)-Pregabalin Lactam), Mikromol
Produktkod. 30460105
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30460105 100 mg
1 options
Produktkod. 30460105 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1376.220100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4S)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one ((S)-Pregabalin Lactam), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Pregabalin Lactam
CAS 181289-23-6
Analyt- eller komponentnamn (S)-Pregabalin Lactam
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H15 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (4S)-4-(2-methylpropyl)-2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (S)-4-(Isobutyl)pyrrolidin-2-one, Pregabalin EP impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)C[C@@H]1CNC(=O)C1
IUPAC-namn (4S)-4-(2-methylpropyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 141.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 141.1154 g/mol