missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4S)-4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 73918-30-6 |
| Molekylformel | C13 H12 N2 O3 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | D-Luciferin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O3S2/c1-13(2)9(12(17)18)15-11(20-13)10-14-7-4-3-6(16)5-8(7)19-10/h3-5,9,16H,1-2H3,(H,17,18)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)SC(=N[C@H]1C(=O)O)c2nc3ccc(O)cc3s2 |
| IUPAC-namn | (4S)-2-(6-hydroxy-1,3-benzothiazol-2-yl)-5,5-dimethyl-4H-1,3-thiazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.376 |
| Formel vikt | 308.029 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?