missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4S)-4-Ethyl-7,8-dihydro-4-hydroxy-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-4-Ethyl-7,8-dihydro-4-hydroxy-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione-d5 |
| CAS | 1346617-23-9 |
| Molekylformel | C13H8D5NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-4-Ethyl-7,8-dihydro-4-hydroxy-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione-d5, (4S)-4-Ethyl-7,8-dihydro-4-hydroxy-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO5/c1-2-13(18)8-5-9-10(15)3-4-14(9)11(16)7(8)6-19-12(13)17/h5,18H,2-4,6H2,1H3/t13-/m0/s1/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(CCC3=O)C2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.28 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?