Läs mer
(4S)-4-Hydroxy-L-isoleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-Hydroxy-L-isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4+,5+/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 147.0895 |
| Frakt skick | Room Temperature |