Läs mer
(4S)-4-(Phenylthio)-L-proline Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30415351
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30415351 25 mg
1 options
Produktkod. 30415351 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33705525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4S)-4-(Phenylthio)-L-proline Hydrochloride
CAS 105107-84-4
Molekylformel C11H14ClNO2S
Kvantitet 25 mg
Synonym cis-4-(Phenylthio)-L-proline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H13NO2S.ClH/c13-11(14)10-6-9(7-12-10)15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-10,12H,6-7H2,(H,13,14);1H/t9-,10-;/m0./s1
LEDER Cl.OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](CN1)Sc2ccccc2
IUPAC-namn (2S,4S)-4-phenylsulfanylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 259.75
Formel vikt 259.0434