missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4S,4'S)- 1,1'-Methylenebis[4-(2-methylpropyl)-2-pyrrolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S,4'S)- 1,1'-Methylenebis[4-(2-methylpropyl)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 2361911-35-3 |
| Molekylformel | C17 H30 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pregabalin Dimer Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C17H30N2O2/c1-12(2)5-14-7-16(20)18(9-14)11-19-10-15(6-13(3)4)8-17(19)21/h12-15H,5-11H2,1-4H3/t14-,15-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@@H]1CN(CN2C[C@@H](CC(C)C)CC2=O)C(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (4S)-4-(2-methylpropyl)-1-[[(4S)-4-(2-methylpropyl)-2-oxopyrrolidin-1-yl]methyl]pyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.432 |
| Formel vikt | 294.231 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?