Läs mer
(4S,5R)-(-)-cis-Diphenyl-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S,5R)-(-)-cis-Diphenyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 23204-70-8 |
| Molekylformel | C15H13NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (4S-cis)-4,5-Diphenyl-2-oxazolidinone, (-)-cis-4,5-Diphenyl-2-oxazolidinone, (4S,5R)-4,5-Diphenyloxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2/c17-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,16,17)/t13-,14+/m0/s1 |
| LEDER | O=C1N[C@H]([C@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (4S,5R)-4,5-diphenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.27 |
| Formel vikt | 239.0946 |