missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4S,5S)-2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S,5S)-2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 117181-61-0 |
| Molekylformel | C8H14O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (4S-cis)-2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester, (4S,5S)-Methyl 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-5-6(7(9)10-4)12-8(2,3)11-5/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1OC(C)(C)O[C@H]1C |
| IUPAC-namn | methyl (4S,5S)-2,2,5-trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vikt | 174.0892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?