missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4S,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 17097-67-5 |
| Molekylformel | C10H11NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (4S,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, (4S-trans)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1NC(=O)O[C@H]1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (4S,5S)-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vikt | 177.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?