missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-4-ol 1,1-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-4-ol 1,1-Dioxide |
| CAS | 160982-13-8 |
| Molekylformel | C10H14ClNO4S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-6-Chloro-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-4-ol 1,1-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14ClNO4S2/c1-16-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(11)17-10(7)18(12,14)15/h5,8,13H,2-4,6H2,1H3/t8-/m1/s1 |
| LEDER | COCCCN1C[C@@H](O)c2cc(Cl)sc2S1(=O)=O |
| IUPAC-namn | (4S)-6-chloro-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.81 |
| Formel vikt | 311.0053 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?