missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-Bis-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}-5,5,7,9,13-pentamethyl-16-[(E)-1-methyl-2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethenyl]oxocyclohexadec-13-ene-2,6-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-Bis-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]ox |
| CAS | 189453-35-8 |
| Molekylformel | C39 H69 N O5 S Si2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H69NO5SSi2/c1-26-19-18-20-27(2)35(45-48(16,17)38(9,10)11)29(4)36(42)39(12,13)33(44-47(14,15)37(6,7)8)24-34(41)43-32(22-21-26)28(3)23-31-25-46-30(5)40-31/h21,23,25,27,29,32-33,35H,18-20,22,24H2,1-17H3/b26-21-,28-23+/t27-,29+,32-,33-,35-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1CCC\C(=C/C[C@H](OC(=O)C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C(=O)[C@H](C)[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\C(=C\c2csc(C)n2)\C)\C |
| IUPAC-namn | (4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-5,5,7,9,13-pentamethyl-16-[(E)-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-1-oxacyclohexadec-13-ene-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 720.2 |
| Formel vikt | 719.4435 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?