Läs mer
(4S)-Brivaracetam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-Brivaracetam |
| CAS | 357336-19-7 |
| Molekylformel | C11 H20 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (αS,4S)-α-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O2/c1-3-5-8-6-10(14)13(7-8)9(4-2)11(12)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H2,12,15)/t8-,9-/m0/s1 |
| LEDER | CCC[C@@H]1CN([C@@H](CC)C(=O)N)C(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(4S)-2-oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.289 |
| Formel vikt | 212.152 |