Läs mer
(4S)-N-krotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10747602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10747602 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10747602 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337790010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-03-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4S)-N-Crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone
Namnnotering 99%
CAS 90719-29-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 55 °C till 58 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H15NO3
MDL-nummer MFCD00075429
Kvantitet 1 g
Specifik rotation +102.5
Synonym 4s-3-2e-but-2-enoyl-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, hg^l@lanry gyifjffjamdp, 4s-n-crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 3-2-butenoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, 4s-3-crotonoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, s-+-3-crotonoyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s-3-e-but-2-enoyl-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 3-trans-3-methyl-2-propenoyl-4-s-isopropyl-2-oxazolidinone
InChI-nyckel YZRHIMNEVFYTAJ-WTSVBCDHSA-N
LEDER CC=CC(=O)N1C(COC1=O)C(C)C
IUPAC-namn (4S)-3-[(E)-but-2-enoyl]-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 197.23
PubChem CID 5702601
Formel vikt 197.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.