Läs mer
(4S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-vinyloxazolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-vinyloxazolidine |
| CAS | 133625-87-3 |
| Molekylformel | C12H21NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (4S)-4-Ethenyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO3/c1-7-9-8-15-12(5,6)13(9)10(14)16-11(2,3)4/h7,9H,1,8H2,2-6H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (4S)-4-ethenyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.3 |
| Formel vikt | 227.1521 |