Läs mer
(4Z,6E)-4,6-Octadienoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4Z,6E)-4,6-Octadienoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1173170-10-9 |
| Molekylformel | C10H16O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3,5-7H,4,8-9H2,1-2H3/b5-3+,7-6- |
| LEDER | C/C=C/C=C\CCC(OCC)=O |
| IUPAC-namn | ethyl (4Z,6E)-octa-4,6-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.23 |
| Formel vikt | 168.12 |