Läs mer
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifugerör med påsatta lock
Produktkod. 16674012 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Diverse
Naturlig
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
16674012 Naturlig
16684012 Diverse
17567896 Bärnsten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16674012 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 30488600009
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Centrifugerör med fästa platta snäpplock, gjutna graderingar och skrivyta.
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Keps stil Bunden
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
För användning med (applikation) Centrifugering
Förpackning 250 tuber/påse, 10 påsar/Cs.
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje SuperClear
Graderad Ja
Bottenform Konisk
Max. RCF 25,000 RCF